Principaux documents
D104604
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol
95%
Synonyme(s) :
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H48O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.67
Beilstein:
2418594
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Activité optique
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable