Principaux documents
CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9990
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Corning 9990-75
D.E.
~75 mm
Catégories apparentées
Description générale
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.