Principaux documents
CLS7103C9
Corning® volumetric pipette, TC/TD, SER/CRT, Corning® 7103C
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121510
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7103C9
Disponibilité
available only in South Korea
Plage de mesure du volume
9 mL, accuracy: 0.02 mL
Capacité
9 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.