Principaux documents
CLS71025
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
white, volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-5
Plage de mesure du volume
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Longueur
392 mm
Capacité
5.0 mL
Couleur
white
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.