Principaux documents
CLS710015
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-15
Corning 7100
Plage de mesure du volume
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Longueur
445 mm
Capacité
15 mL
Couleur
green
Description générale
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Autres remarques
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.