CLS70795N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 5.0 mL
Synonyme(s) :
pipet
457,00 €
Date d'expédition estimée le30 mars 2025
About This Item
457,00 €
Date d'expédition estimée le30 mars 2025
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 240 ea
case of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7079-5N
Plage de mesure du volume
5.0 mL
Capacité
5.0 mL
Taille de la pointe
, Narrow
Caractéristiques et avantages
- Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
- Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
- All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
- Nonsterile, unplugged and bulk packed.