Principaux documents
CLS707105
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 5 mL
Synonyme(s) :
Corning® 70710
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 70710-5
Plage de mesure du volume
5 mL
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Pyrex® VISTA volumetric pipettes, Class A (volume 5 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.