Principaux documents
CLS66402125
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 125 mL
Synonyme(s) :
Corning® 66402
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Taille du robinet d'arrêt
2
Taille de l'obturateur
22
Fabricant/nom de marque
Corning 66402-125
Capacité de l'entonnoir
125 mL
Tige, D.E. × L
10 mm × 65 mm , below stopcock
Catégories apparentées
Description générale
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.