CLS4985500
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Taille de filetage du col
38-430
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 4985-500
Plage de mesure du volume
100-500 mL
Capacité
500 mL