Principaux documents
CLS210510
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2105-10
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Volume
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Corning® 2105
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.