CDS020524
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9BrN2
Poids moléculaire :
225.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Cc1cc2cnn(C)c2cc1Br
InChI
1S/C9H9BrN2/c1-6-3-7-5-11-12(2)9(7)4-8(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
WIZYXBZBDVQMCU-UHFFFAOYSA-N