CDS019816
5-Phenyl-1H-indazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10N2
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-7-13-12(8-11)9-14-15-13/h1-9H,(H,14,15)
Clé InChI
JQHTYMOOIFVIJV-UHFFFAOYSA-N