CDS015724
3-(dimethylamino)-2-(4-methylphenyl)acrylaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CN(C)\C=C(/C=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H15NO/c1-10-4-6-11(7-5-10)12(9-14)8-13(2)3/h4-9H,1-3H3/b12-8+
Clé InChI
HCAFJKINDHGUDS-XYOKQWHBSA-N