CDS012653
4-(allyloxy)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O3
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(OCC=C)cc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h2-6H,1,7H2,(H,11,12)
Clé InChI
DYDWKSVZHZNBLO-UHFFFAOYSA-N