CDS011322
2-amino-6-fluorobenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7FN2O
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
NC(=O)c1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Clé InChI
REPZELLBLWMUAB-UHFFFAOYSA-N