CDS010092
5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4N2O2
Poids moléculaire :
100.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Cc1nnc(O)o1
InChI
1S/C3H4N2O2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
Clé InChI
NNXROHRFMWHXNH-UHFFFAOYSA-N