CDS008546
(3-Ethyl-3H-imidazol-4-yl)-methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N2O
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCn1cncc1CO
InChI
1S/C6H10N2O/c1-2-8-5-7-3-6(8)4-9/h3,5,9H,2,4H2,1H3
Clé InChI
FRNCAMZAPFINSG-UHFFFAOYSA-N