CDS007894
3-amino-6-methoxypyridazine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Chaîne SMILES
COc1ccc(N)nn1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7)
Clé InChI
YPWBPONDYDVMLX-UHFFFAOYSA-N