Principaux documents
CDS007449
3,7-dihydroxy-3′,4′,5′-trimethoxyflavone
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O7
Poids moléculaire :
344.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(OC)c1OC)C2=C(O)C(=O)c3ccc(O)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(7-14(23-2)18(13)24-3)17-16(21)15(20)11-5-4-10(19)8-12(11)25-17/h4-8,19,21H,1-3H3
Clé InChI
NJNGYVOYOVPWBB-UHFFFAOYSA-N