CDS006407
3-Chloro-5-methylpyridazine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5ClN2
Poids moléculaire :
128.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Cc1cnnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-5(6)8-7-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
GXBWRBSCBONTKK-UHFFFAOYSA-N