CDS005276
6-Hydroxynicotinonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2O
Poids moléculaire :
120.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-6(9)8-4-5/h1-2,4H,(H,8,9)
Clé InChI
CCQUUHVUQQFTGV-UHFFFAOYSA-N