CDS002313
3-Chloro-4-isopropoxyaniline
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12ClNO
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C)Oc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-6(2)12-9-4-3-7(11)5-8(9)10/h3-6H,11H2,1-2H3
Clé InChI
YXBDJALKYPUAFT-UHFFFAOYSA-N