CDS001532
2-Isobutylpyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
CC(C)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)7-9-5-3-4-6-10-9/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Clé InChI
BBVSPSDWPYWMOR-UHFFFAOYSA-N