C78607
Cholesteryl palmitate
97%
Synonyme(s) :
5-Cholestene 3-palmitate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]27/D −24°, c = 2 in chloroform
Pf
74-77 °C (lit.)
Température de transition
cholesteric phase to smectic phase 78.5 °C
crystalline phase to cholesteric phase 79 °C
cholesteric phase to isotropic phase 83 °C
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1
Clé InChI
BBJQPKLGPMQWBU-JADYGXMDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable