Principaux documents
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
99%
Synonyme(s) :
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(CH3)2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Beilstein:
1747015
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
crystals
pb
215 °C (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup