Principaux documents
C62433
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-norbornanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
100 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C7H9ClO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9/h4-6H,1-3H2/t4-,5+,6?/m1/s1
Clé InChI
PQRKEKMZLKKQOP-XSYQQOMZSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves