Key Documents
C27808
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
99%
Synonyme(s) :
3-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro Beilstein :
2042965
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup