Principaux documents
C25805
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzotrichloride
98%
Synonyme(s) :
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.92
Numéro Beilstein :
1866549
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
[Determination of the MPEL for alpha, alpha, alpha-trichloro-4-chlorotoluene in the air of work areas].
A I Khalepo et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (6)(6), 41-43 (1984-06-01)