Principaux documents
C22350
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloroacrylic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.51
Beilstein:
1720279
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+
Clé InChI
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N