BR73719
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Bottles, Filter flask, Glass
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint ST/NS neck33.7 mm
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 73719
Contenance du flacon
500 mL
Capacité
500 mL
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Diam. du col
33.7 mm