BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
157,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
About This Item
157,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass (5.4)
Fabricant/nom de marque
BRAND 23829
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volume
25 mL