BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
89,60 €
About This Item
89,60 €
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 1,800 × g
neck thread external thread
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 113941
L × l
16 mm × 160 mm
Capacité
16 mL
20 mL
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Excellent sample visibility
- Tight sealing screw caps