Principaux documents
BASMF2014
Sigma-Aldrich
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
1 EACH
437,00 €
437,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
437,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
437,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Diamètre
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
Informations légales
Product of Bioanalytical Systems, Inc.