Principaux documents
B85900
Sigma-Aldrich
Butan-1-ol
99%
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
969148
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Jie Yao et al.
Nature communications, 5, 5670-5670 (2014-11-29)
Layer-structured two-dimensional nanomaterials are a family of materials with strong covalent bonding within layers and weak van der Waals interaction between layers, whose vertical thickness can be thinned down to few nanometer and even single atomic layer. Bismuth chalcogenides are
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
A L Gainer et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 123(1-2), 11-17 (1982-08-04)
Neutrophils were isolated in good yield from fresh whole blood and their alkaline phosphatase was solubilized. Inhibitor studies using L-phenylalanylglycylglycine, L-phenylalanine and L-homoarginine revealed a distinct pattern of inhibition for each of the crude or purified preparations of the human
Pazhamalai Anbarasan et al.
Nature, 491(7423), 235-239 (2012-11-09)
Nearly one hundred years ago, the fermentative production of acetone by Clostridium acetobutylicum provided a crucial alternative source of this solvent for manufacture of the explosive cordite. Today there is a resurgence of interest in solventogenic Clostridium species to produce