B34702
Biphenyl-2-carboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Phenylbenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
199 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
111-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Clé InChI
ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable