Principaux documents
B102407
Sigma-Aldrich
Butyl sulfoxide
96%
Synonyme(s) :
Dibutyl sulfoxide
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
pb
250 °C (lit.)
Pf
31-34 °C (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121.00 °C - closed cup