ALD01790
N-(2-methyl-4-((1-methylcyclohexyl)amino)phenyl)acetamide
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(CCCCC1)NC2=CC=C(NC(C)=O)C(C)=C2
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable