Principaux documents
ALD00428
Sigma-Aldrich
4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone bisfluorosulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8F2O8S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.38
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
InChI
1S/C12H8F2O8S3/c13-24(17,18)21-9-1-5-11(6-2-9)23(15,16)12-7-3-10(4-8-12)22-25(14,19)20/h1-8H
Clé InChI
HLYHIXFVAKOJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.