ALD00202
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
65-70 °C
Chaîne SMILES
O=S(C1=C(Cl)C=CC=C1Cl)(F)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
YZHIFNHRRUIOAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable