A91205
Anthrone
96%
Synonyme(s) :
9(10H)-Anthracenone
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
154-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
Clé InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :