Principaux documents
A7675
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-6-aminoindoline
powder
Synonyme(s) :
1-(6-Amino-2,3-dihydro-indol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydroindole, 6-Amino-N-acetylindoline, NSC 87623
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Couleur
light yellow to light brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCc2ccc(N)cc12
InChI
1S/C10H12N2O/c1-7(13)12-5-4-8-2-3-9(11)6-10(8)12/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Clé InChI
LOZKZWIQDVEDCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Transient receptor potential cation channel V1 (TRPV1) antagonists
  • Inhibitor of the human immunodeficiency virus (HIV) envelope glycoprotein gp120 binding to the cluster of differentiation 4 (CD4) receptor
  • Antiproliferative agents
  • Serotonin 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3