Principaux documents
A48806
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-diethylaminopentane
97%
Synonyme(s) :
N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2N(CH2)3CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4429 (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCCC(C)N
InChI
1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3
Clé InChI
CAPCBAYULRXQAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Katy N Olafson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(55), 13638-13647 (2017-08-24)
A versatile approach to control crystallization involves the use of modifiers, which are additives that interact with crystal surfaces and alter their growth rates. Elucidating a modifier's binding specificity to anisotropic crystal surfaces is a ubiquitous challenge that is critical