Principaux documents
A29003
Sigma-Aldrich
N-Allylaniline
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
pb
218-220 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCNc1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7,10H,1,8H2
Clé InChI
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup