Principaux documents
A26403
Sigma-Aldrich
mono-Methyl adipate
99%
Synonyme(s) :
Adipic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1766411
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
162 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
7-9 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves