A22858
Acetylthiourea
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C3H6N2OS/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7)
Clé InChI
IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges