Principaux documents
95998
Sigma-Aldrich
Z-Asp-OMe
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-aspartic acid α-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 1-methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.26
Beilstein:
4813538
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-12(17)10(7-11(15)16)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
MFFFBNAPQRDRQW-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable