95803
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
OMIMCl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505-1.515
Densité
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;/h10-12H,3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Application
- A reaction medium for the hydrolysis of sucrose to form hydroxymethylfurfural in the presence of HCl and metal chloride catalyst.
- A structure-directing agent during the preparation of organized mesoporous alumina.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter