Key Documents
95732
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Boc)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Z-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Boc-amino)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.36
Numéro Beilstein :
3629152
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −12.0±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O6/c1-16(2,3)24-14(21)17-9-12(13(19)20)18-15(22)23-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Clé InChI
WJKGPJRAGHSOLM-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable