Principaux documents
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
Synonyme(s) :
Boc-O-tosyl-D-serine benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H27NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
Clé InChI
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable