94703
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidinecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(−)-Fmoc-L-thiaproline, Fmoc-Thi-OH
About This Item
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
Pf
153-158 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3